missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOBKL2B Antibody (OTI6C6), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18192916 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18192916 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18192916

Marca: Novus Biologicals NBP272748V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MOBKL2B Monoclonal specifically detects MOBKL2B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MOBKL2B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C6
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Em:AL163192.1, FLJ13204, FLJ23916, Mob1 homolog 2b, MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 2B (yeast), MOB3BMGC32960, monopolar spindle 1 binding, MOB1, domain containing, mps one binder kinase activator-like 2B, Protein Mob3B
Símbolos de los genes MOB3B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human MOBKL2B (NP_079037) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79817.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.