Learn More
MOBKL1B Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30232683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30232683 100 μL 100 microlitros
30227476 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30232683
Marca: Novus Biologicals NBP333465100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
MOBKL1B Monoclonal antibody specifically detects MOBKL1B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MOBKL1B
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen C2orf6, chromosome 2 open reading frame 6, FLJ10788, FLJ11595, MATS1, MOB1, Mob1 alpha, Mob1 homolog 1B, MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 1B (yeast), mob1A, Mob4B, MOBK1B, mps one binder kinase activator-like 1B, Protein Mob4B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MOBKL1B (NP_060691.2).,, Sequence:, MSFLFSSRSSKTFKPKKNIPEGSHQYELLKHAEATLGSGNLRQAVMLPEGEDLNEWIAVNTVDFFNQINMLYGTITEFCTEASCPVMSAGPRYEYHWADG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55233
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG