Descripción
- Cabe en cualquier espacio vacío
- Disponible en dos opciones de altura diferentes
- Ideal para sustituir centrífugas de suelo
- Lista para usar - no requiere montaje
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): aprox. 75 x 70 x 58,5 cm
- Para su uso con las centrífugas 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R y 5920 R
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Versión baja |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R |
| Longitud (métrico) | 70 cm |
| Altura (métrico) | 42 cm |
| Anchura (métrico) | 75 cm |
| Incluye | Ruedas y frenos de transporte de alta resistencia |