Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Escritorios y mesas
- Mesas y bancos de laboratorio
- Köttermann Banco individual móvil
Köttermann Banco individual móvil
Código de producto. 17322239
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Estilo de parte superior:
encimera Trespa™ TopLab™ PLUS
encimera de melamina TopResist™
Tamaño de la unidad:
cada uno
22 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (Pr x An x Al) | Estilo de parte superior | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17322239 | 750 x 1500 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17392199 | 600 x 900 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17322229 | 600 x 900 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17322209 | 600 x 900 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17352229 | 600 x 900 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17302209 | 600 x 1200 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17332229 | 600 x 1200 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17362229 | 600 x 1200 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17312209 | 600 x 1500 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17342229 | 600 x 1500 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17332209 | 600 x 1500 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17372229 | 600 x 1500 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17342209 | 750 x 900 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17382229 | 750 x 900 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17372209 | 750 x 900 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17312239 | 750 x 900 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17352209 | 750 x 1200 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17392229 | 750 x 1200 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17382209 | 750 x 1200 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17362209 | 750 x 1500 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17302239 | 750 x 1500 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17392209 | 750 x 1500 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17322239
Proveedor
Köttermann
N.º de proveedor
50500176
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible con altura para trabajar sentado y de pie
- Incluye ruedas para mayor movilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 750 x 1500 x 900 mm |
| N.º de estantes | 1 |
| Estilo de parte superior | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS |