Learn More
Köttermann Armario móvil con una puerta
Código de producto. 17362119
Change view
Click to view available options
Lado abisagrado:
Sujetar con
N.º de cajones:
1
Ninguno
N.º de estantes:
1
Ninguno
Dimensiones (Pr x An x Al):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Lado abisagrado N.º de cajones N.º de estantes Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
17362119 Sujetar con Ninguno 1 516 x 450 x 740 mm cada uno
17312119 Sujetar con Ninguno Ninguno 516 x 450 x 590 mm cada uno
17322119 Sujetar con Ninguno Ninguno 516 x 450 x 590 mm cada uno
17352119 Sujetar con Ninguno 1 516 x 450 x 740 mm cada uno
17382119 Sujetar con 1 Ninguno 516 x 450 x 740 mm cada uno
17372099 Sujetar con Ninguno Ninguno 516 x 600 x 590 mm cada uno
17312109 Sujetar con Ninguno 1 516 x 600 x 740 mm cada uno
7 options
Código de producto. 17362119
Marca: Köttermann 31500122
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este armario móvil con una puerta ofrece un espacio de almacenamiento versátil con una sola puerta para proteger los elementos almacenados.
  • Espacio de almacenamiento versátil
  • Móvil con ruedas bloqueables
  • Dispone de una puerta para proteger los elementos almacenados
  • Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de cabina móvil
Dimensiones (Pr x An x Al) 516 x 450 x 740 mm
Tipo de puerta Con bisagras
Acabado Con revestimiento de epoxi
Material del bastidor Acero
Lado abisagrado Sujetar con
Mecanismo de bloqueo No
N.º de puertas 1
N.º de cajones Ninguno
N.º de estantes 1
Garantía Ninguno
Tipo de rueda Plástico con frenos
Con ruedas giratorias Sí
Material Acero