missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOB4A/MOBKL1B Antibody (01), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18561801 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18561801 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18561801

Marca: Novus Biologicals NBP306512MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MOB4A/MOBKL1B Monoclonal antibody specifically detects MOB4A/MOBKL1B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MOB4A/MOBKL1B
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 01
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATS2;MATS2;MOB kinase activator 1B;MOB1B;MOB4A;MOBKL1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human MOB4A/MOBKL1B (Uniprot#: Q7L9L4; Met1-Arg216).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92597
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.