Learn More
Novus Biologicals™ MMRN1 Antibody (1G10), Novus Biologicals™
Código de producto. 18348748 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18348748 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18348748 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00022915M04
Mouse Monoclonal Antibody
MMRN1 Monoclonal antibody specifically detects MMRN1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MMRN1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1G10
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_031377
Alias de gen ECMmultimerin, Elastin microfibril interface located protein 4, Elastin microfibril interfacer 4, EMILIN-4, EMILIN4GPIa*, Endothelial cell multimerin, glycoprotein Ia*, GPIA*, MMRN, multimerin 1, multimerin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MMRN1 (NP_031377, 291 a.a. ∽ 390 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. IHTNQAESHTAVGRGVAEQQQQQGCGDPEVMQKMTDQVNYQAMKLTLLQKKIDNISLTVNDVRNTYSSLEGKVSEDKSREFQSLLKGLKSKSINVLIRDI
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22915
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ