missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMR/CD206/Mannose Receptor Antibody (857615), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18687093 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18687093 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18687093 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB25351P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

MMR/CD206/Mannose Receptor Monoclonal antibody specifically detects MMR/CD206/Mannose Receptor in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMR/CD206/Mannose Receptor
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 857615
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD206, CLEC13Dmacrophage mannose receptor 1, C-type lectin domain family 13 member D, mannose receptor, C type 1, MMRCD206 antigen
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MMR, Leu19-Ala1388, Accession # Q61830
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4360
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.