Learn More
Cytiva MMP-9 Human, Biotrak assay
Código de producto. 10197434 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
96 reacciones
10197434 Cada uno 96 reacciones
1 options
Código de producto. 10197434
Marca: Cytiva RPN2614
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Anti-MMP-9 Microplate; Assay buffer; Standard; Peroxidase conjugate; Wash buffer; TMB substrate
Provides a simple, specific and precise quantitative determination of MMP-9 in tissue culture supernatants and homogenates as well as plasma
  • Specific for free pro-MMP-9 and pro-MMP-9 complexed to TIMP-1
  • No cross-reactivity with pro-MMP-1, -2, -3, TIMP-1 and -2
  • Sufficient material for 96 wells. If one standard curve is constructed, 40 unknowns can be measured in duplicate.
  • Range: 1-32ng/mL (4–128 ng/ml with plasma)
  • Sensitivity: 0.6ng/mL
  • Four-hour protocol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MMP-9
Intervalo del ensayo 1 to 32ng/mL
reactividad cruzada Human
Descripción MMP-9, Human, Biotrak Assay.
Para utilizar con (equipo) Pipettes or pipetting equipment with disposable polypropylene tips (100 μl, 500 μl, 1 mL and 5 mL); Disposable polypropylene test tubes; Glass measuring cylinders (100 mL and 500 mL); Distilled or deionized water; Spectrophtometric plate reader capable of
Incluye Microplate (12 x 8-well strip coated with Anti-MMP-9), 10mL Phosphate Assay Buffer, 64ng Human pro MMP-9 standard(lyophilized), Anti-MMP-9 HRP Conjugate (lyophilized), 12.5mL Wash Buffer, TMB Substrate
Cantidad Cada uno
Tipo de muestra Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Citrate), Cell Culture Supernatant
Sensibilidad 0.6 ng/mL
Tiempo total del ensayo 4 hr.
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Para utilizar con (aplicación) Suitable for use with serum, plasma (EDTA, heparin, citrate) and cell culture supernatant samplesBiotrak ELISAs measure MMP protein levels in human serum, plasma, and cell culture samples
Material Polypropylene
Tipo de producto Human MMP-9 activity assay