missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-9 Antibody (V6P3F11*A4), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18144028 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18144028 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18144028

Marca: Novus Biologicals NBP250515B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-9 Monoclonal specifically detects MMP-9 in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-9
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon V6P3F11*A4
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP-9, type V collagenase
Símbolos de los genes MMP9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide KAQLIDRGYP (C-terminal sequence)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4318
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.