Learn More
MMP-3 Antibody (MMP3/2806), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18593801 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18593801 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18593801
Marca: Novus Biologicals NBP308626AF350
Mouse Monoclonal Antibody
MMP-3 Monoclonal antibody specifically detects MMP-3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MMP-3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon MMP3/2806
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CHDS6, EC 3.4.24, EC 3.4.24.17, matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, MGC126102, MGC126103, MMP-3, proteoglycanase, SL-1, STMY, STMY1MGC126104, STR1, stromelysin-1, transin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human MMP-3 protein (Uniprot: P08254 )
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ