missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-25/MT6-MMP Antibody (141811) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163371 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30163371 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30163371 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11422JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-25/MT6-MMP Monoclonal antibody specifically detects MMP-25/MT6-MMP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-25/MT6-MMP
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 141811
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen leukolysin, matrix metallopeptidase 25, matrix metallopeptidase-like 1, matrix metalloproteinase 20, matrix metalloproteinase 25, matrix metalloproteinase-25, matrix metalloproteinase-like 1, membrane-type 6 matrix metalloproteinase, membrane-type matrix metalloproteinase 6, membrane-type-6 matrix metalloproteinase, MMP20, MMP20A, MMP-25, MMPL1, MT6MMP, MT6-MMP, MT-MMP 6, MTMMP6, MT-MMP6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-25/MT6-MMP, Pro314-Cys508, Accession # Q9NPA2
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64386
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.