missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-24/MT5-MMP Antibody (RM0289-7J71), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18033159 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18033159 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18033159

Marca: Novus Biologicals NBP211803APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

MMP-24/MT5-MMP Monoclonal specifically detects MMP-24/MT5-MMP in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-24/MT5-MMP
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RM0289-7J71
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 24 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 24 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-24, membrane-type 5 matrix metalloproteinase, Membrane-type matrix metalloproteinase 5, Membrane-type-5 matrix metalloproteinase, MMP-24, MT5MMP, MT5-MMPMMP25, MT-MMP 5, MTMMP5, MT-MMP5
Símbolos de los genes MMP24
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant MMP-24/MT5-MMP (extracellular domain)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10893
Especificidad de la prueba This antibody weakly cross reacts with mouse MMP3 and MMP-9.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.