missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-2 Antibody (1A10), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18088445 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18088445 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18088445 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB903Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-2 Monoclonal antibody specifically detects MMP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1A10
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 72 kDa gelatinase, CLG4, CLG4A72 kDa type IV collagenase, collagenase type IV-A, EC 3.4.24, EC 3.4.24.24, Gelatinase A, matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IVcollagenase), matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kD gelatinase, 72kD type IVcollagenase), Matrix metalloproteinase-2, matrix metalloproteinase-II, MMP-2, MMP-II, MONA, neutrophil gelatinase, TBE-1matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IVcollagenase)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human MMP-2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, HIF Target Genes, Hypoxia, Metastasis, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4313
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.