missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-15/MT2-MMP Antibody (MM0028-5D11), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18223032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18223032 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18223032

Marca: Novus Biologicals NB11060994AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-15/MT2-MMP Monoclonal specifically detects MMP-15/MT2-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-15/MT2-MMP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0028-5D11
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 15 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 15 (membrane-inserted), Membrane-type matrix metalloproteinase 2, Membrane-type-2 matrix metalloproteinase, MMP-15, MT2-MMPMT2MMP, MTMMP2MT-MMP 2, SMCP-2matrix metalloproteinase-15
Símbolos de los genes MMP15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant MMP-15/MT2-MMP
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4324
Especificidad de la prueba This antibody recognizes human MMP-15 in western blot without cross reactivity with human MMP-14/16.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.