missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-14/MT1-MMP Antibody (MM0027-9E10) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18297492 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18297492 0.025 mg 25 microgramos
18053985 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18297492

Marca: Novus Biologicals NB110609930.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-14/MT1-MMP Monoclonal specifically detects MMP-14/MT1-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-14/MT1-MMP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0027-9E10
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:400-1:800, Immunohistochemistry 1:50-200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-200
Formulación A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
N.º de referencia del gen P50281
Alias de gen EC 3.4.24, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-14, membrane type 1 metalloprotease, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP-14, MMP-X1, MT1MMP, MT1-MMPMTMMP1, MT-MMP 1
Símbolos de los genes MMP14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma (mouse myeloma fused with spleen cells from a mouse immunized with purified human recombinant MMP-14.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4323
Especificidad de la prueba This antibody recognizes human MMP-14 in western blot without cross reactivity with human MMP-1-13, and MMP14-15.
Reconstitución Reconstitute with 0.5 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.2 mg/ml.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.