missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-14/MT1-MMP Antibody (128527) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30165338 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30165338 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30165338 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9181JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-14/MT1-MMP Monoclonal antibody specifically detects MMP-14/MT1-MMP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-14/MT1-MMP
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 128527
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.24, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-14, membrane type 1 metalloprotease, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP-14, MMP-X1, MT1MMP, MT1-MMPMTMMP1, MT-MMP 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-14/MT1-MMP, Tyr112-Ala541 (predicted), Accession # P50281
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4323
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.