missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-14/MT1-MMP Antibody (128527) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18590819 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18590819 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590819

Marca: Novus Biologicals FAB9181X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-14/MT1-MMP Monoclonal antibody specifically detects MMP-14/MT1-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno MMP-14/MT1-MMP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 128527
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.24, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-14, membrane type 1 metalloprotease, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP-14, MMP-X1, MT1MMP, MT1-MMPMTMMP1, MT-MMP 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-14/MT1-MMP, Tyr112-Ala541 (predicted), Accession # P50281
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4323
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.