missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMAB Antibody (OTI2G5), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18135297 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18135297 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18135297

Marca: Novus Biologicals NBP272730AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMAB Monoclonal specifically detects MMAB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMAB
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G5
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen aquocob(I)alamin vitamin B12s adenosyltransferase, ATP:cob(I)alamin adenosyltransferase, ATP:corrinoid adenosyltransferase, ATR, cblB, c-diamide adenosyltransferase, mitochondrial, cob, Cob(I)alamin adenosyltransferase, cob(I)yrinic acid a, EC 2.5.1.17, methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblB type, methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) type B, Methylmalonic aciduria type B protein, MGC20496
Símbolos de los genes MMAB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human MMAB (NP_443077) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 326625
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.