Learn More
MLS0315771, MedChemExpress
Código de producto. 16485556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485556 100 mg 100 miligramos
16474738 10 mg 10 miligramos
16463226 25 mg 25 miligramos
16437457 5 mg 5 miligramos
16421027 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16485556
Proveedor: Medchem Express HY112945
MedChemExpress MLS0315771 is a potent and biologically active competitive phosphomannose isomerase (MPI) inhibitor, with an IC50 ∼1 μM and a Ki of 1.4 μM.
MLS0315771 is a potent and biologically active competitive phosphomannose isomerase (MPI) inhibitor, with an IC50 ∼1 μM and a Ki of 1.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MLS0315771
CAS 727664-91-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12FNOS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (365.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C2C(SN(C3=C(C)C=CC(C)=C3)C2=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 273.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.33
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism