Learn More
MLN8054, MedChemExpress
Código de producto. 16474686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16474686 100 mg 100 miligramos
16489986 50 mg 50 miligramos
16463578 10 mg 10 miligramos
16406307 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16474686
Marca: Medchem Express HY10180
MedChemExpress MLN8054 is a potent, selective and orally available aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 4 nM.
MLN8054 is a potent, selective and orally available aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MLN8054
CAS 869363-13-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H15ClF2N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (62.91 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C(NC2=NC3=C(CN=C(C4=C3C=CC(Cl)=C4)C5=C(F)C=CC=C5F)C=N2)C=C1)O
Peso molecular (g/mol) 476.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.86
Porcentaje de pureza 95.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease