missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLL3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18206502 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18206502 100 μL 100 microlitros
18674088 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18206502

Marca: Novus Biologicals NBP257730

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MLL3 Polyclonal specifically detects MLL3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MLL3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ALR-like protein, DKFZp686C08112, EC 2.1.1.43, FLJ12625, HALRMGC119851, histone-lysine N-methyltransferase MLL3, histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-4 specific, Homologous to ALR protein, KIAA1506FLJ38309, KMT2C, KMT2CMGC119852, Lysine N-methyltransferase 2C, MGC119853, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 3, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 3
Símbolos de los genes KMT2C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TPPTMSQPTFPMVPQQLQHQQHTTVISGHTSPVRMPSLPGWQPNSAPAHLPLNPPRIQPPIAQLPIKTCTPAPGTVSNANPQ
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58508
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.