missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLKL, p Thr357 Antibody (954724), Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™

Código de producto. 18001554 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18001554 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18001554 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB91871AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MLKL (p Thr357) Monoclonal antibody specifically detects MLKL (p Thr357) in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MLKL (p Thr357)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 954724
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow Cytometry (Negative), Immunocytochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen FLJ34389, mixed lineage kinase domain-like, mixed lineage kinase domain-like protein
Símbolos de los genes MLKL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide from human MLKL phosphorylated at T357 [UniProt Q8NB16]
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Necroptosis, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 197259.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.