missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLH3 Antibody (CL14084) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30295459 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30295459 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30295459

Marca: Novus Biologicals NBP324596CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MLH3 Monoclonal antibody specifically detects MLH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MLH3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL14084
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DNA mismatch repair protein Mlh3, HNPCC7, MGC138372, mutL (E. coli) homolog 3, mutL homolog 3 (E. coli), MutL protein homolog 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9UHC1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Mismatch Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27030
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.