missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLH1 Antibody (MLH1/8855R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583899 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583899 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324227AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MLH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MLH1/8855R
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COCA2FCC2, DNA mismatch repair protein Mlh1, hMLH1, HNPCC, HNPCC2MGC5172, mutL (E. coli) homolog 1 (colon cancer, nonpolyposis type 2), mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli), MutL protein homolog 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human MLH1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mismatch Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4292
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.