missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLC1SA Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18651876 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18651876 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651876

Marca: Novus Biologicals NBP299163H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MLC1SA Polyclonal antibody specifically detects MLC1SA in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MLC1SA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen MLC1sa, MLC1SAmyosin light chain 1, slow-twitch muscle A isoform, myosin alkali light chain 1 slow a, myosin light chain 1 slow a, Myosin light chain 1 slow-twitch muscle A isoform, myosin light chain 6B, myosin, light chain 6B, alkali, smooth muscle and non-muscle, myosin, light polypeptide 6B, alkali, smooth muscle and non-muscle, smooth muscle and non-muscle myosin alkali light chain 6B, Smooth muscle and nonmuscle myosin light chain alkali 6B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human MLC1SA
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140465
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.