missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MKRN1 Antibody (OTI2C8), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18152026 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18152026 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18152026 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272718R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MKRN1 Monoclonal specifically detects MKRN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MKRN1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C8
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase makorin-1, EC 6.3.2.-, FLJ21334, makorin ring finger protein 1, RNF61RING finger protein 61
Símbolos de los genes MKRN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human MKRN1 (NP_038474) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23608.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.