missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MKLP1 Antibody (S07-2H3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18607873 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18607873 100 μg 100 microlitros
18616493 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18607873

Marca: Novus Biologicals NBP319692100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MKLP1 Monoclonal antibody specifically detects MKLP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MKLP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S07-2H3
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen kinesin family member 23, kinesin-like 5 (mitotic kinesin-like protein 1), Kinesin-like protein 5, kinesin-like protein KIF23, KNSL5CHO1, mitotic kinesin-like 1, MKLP-1, MKLP1Mitotic kinesin-like protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human MKLP1 (Uniprot # Q02241)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9493
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.