missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MKL2 Antibody (CL1546) [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30294194 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30294194 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30294194

Marca: Novus Biologicals NBP252970H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MKL2 Monoclonal antibody specifically detects MKL2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MKL2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL1546
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp686J1745, FLJ31823, FLJ45623, KIAA1243, megakaryoblastic leukemia 2, MKL/myocardin-like 2, MKL/myocardin-like protein 2, MRTFB, MRTF-B, myocardin-related transcription factor B, NPD001
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9ULH7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57496
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.