missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mkl1 Antibody (CL4281) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Código de producto. 30304072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30304072 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30304072 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259047AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mkl1 Monoclonal antibody specifically detects Mkl1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mkl1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL4281
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AMKL, KIAA1438, MALSAP and coiled-coil domain, megakaryoblastic leukemia (translocation) 1, Megakaryoblastic leukemia 1 protein, Megakaryocytic acute leukemia protein, MKL/myocardin-like protein 1, Myocardin-related transcription factor A, RNA-binding motif protein 15/megakaryoblastic leukemia-1 fusion protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q969V6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57591
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.