Learn More
MK-4256, MedChemExpress
Código de producto. 16415708
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16415708
Marca: Medchem Express HY13466
MedChemExpress MK-4256 is a potent and selective SSTR3 antagonist with IC50s of 0.66 nM and 0.36 nM in human and mouse receptor binding assays, respectively.
MK-4256 is a potent and selective SSTR3 antagonist with IC50s of 0.66 nM and 0.36 nM in human and mouse receptor binding assays, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-4256
CAS 1104599-69-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23FN8O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM)
SMILES CN1N=CC([C@@]2(C3=NOC(C)=N3)N[C@@H](C4=NC=C(C5=CC=C(F)C=C5)N4)CC6=C2NC7=C6C=CC=C7)=C1
Peso molecular (g/mol) 494.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.52
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.