missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-0752, MedChemExpress

Código de producto. p-200098793
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480647 50 mg 50 miligramos
16424328 10 mg 10 miligramos
16407047 5 mg 5 miligramos
16405246 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480647

Marca: Medchem Express HY10974

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MK-0752 is a potent, orally active and specific γ-secretase inhibitor, showing dose-dependent reduction of Aβ40 with an IC50 of 5 nM in human SH-SY5Y cells. MK-0752 crosses the blood-brain barrier. MK-0752 reduces newly generated CNS Aβ in vivo.

MK-0752 is a potent, orally active and specific γ-secretase inhibitor, showing dose-dependent reduction of Aβ40 with an IC50 of 5 nM in human SH-SY5Y cells. MK-0752 crosses the blood-brain barrier. MK-0752 reduces newly generated CNS Aβ in vivo.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MK-0752
CAS 471905-41-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21ClF2O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.78 mM) ∣Ethanol : 10 mg/mL (22.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S([C@@]1(C2=C(C=CC(F)=C2)F)CC[C@@H](CCC(O)=O)CC1)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 442.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.9
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.