Learn More
Cytiva Cámara de mezla para uso con mezclador M-925
Código de producto. 12594136 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12594136 2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12594136
Marca: Cytiva 18111891
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de conexión Conector de ajuste manual
Presión máxima 250 bar
Volumen (métrico) 2 mL
pH De 1 a 13 (largo plazo), de 1 a 14 (corto plazo)