missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mitofusin 1 Antibody (11E9-1H12), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18225215 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18225215 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18225215

Marca: Novus Biologicals NBP171775FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mitofusin 1 Monoclonal specifically detects Mitofusin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mitofusin 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon 11E9-1H12
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated
Alias de gen DKFZp762F247, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, FLJ20693, Fzo homolog, hfzo1, hfzo2, MGC41806, mitochondrial transmembrane GTPase Fzo-1, mitochondrial transmembrane GTPase FZO-2, mitofusin 1, mitofusin-1, putative transmembrane GTPase, Transmembrane GTPase MFN1
Símbolos de los genes MFN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse Mitofusin 1 [Swiss-Prot: Q811U4]
Peso molecular del antígeno 80 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Mitochondrial Fusion Proteins, Mitochondrial Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55669
Especificidad de la prueba Human and Mouse. Rat reactivity reported in scientific liteRature (PMID: 23658809).
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.