missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mitocondrial Translational Initiation Factor 3 Antibody (OTI4B6), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18132007 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18132007 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18132007 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272708AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mitocondrial Translational Initiation Factor 3 Monoclonal specifically detects Mitocondrial Translational Initiation Factor 3 in Human, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mitocondrial Translational Initiation Factor 3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B6
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen FLJ33676, IF3(mt), IF-3mt, mitochondrial, mitochondrial translational initiation factor 3
Símbolos de los genes MTIF3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 56-278 of human Mitocondrial Translational Initiation Factor 3 (NP_690876) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 219402.0
Especies diana Human, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.