Learn More
Mitochonic acid 5, MedChemExpress
Descripción
Mitochonic acid 5 binds mitochondria and ameliorates renal tubular and cardiac myocyte damage. Mitochonic acid 5 modulates mitochondrial ATP synthesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mitochonic acid 5 |
| CAS | 1354707-41-7 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H13F2NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | MA-5 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 106.66 mg/mL (323.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)C(CC(C1=CC=C(F)C=C1F)=O)C2=CNC3=C2C=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 329.3 |
| Mostrar más |