missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mitochondrial ribosomal protein L11 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Mitochondrial ribosomal protein L11 Polyclonal antibody specifically detects Mitochondrial ribosomal protein L11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | L11MT, MGC111024, mitochondrial ribosomal protein L11, MRP-L11,39S ribosomal protein L11, mitochondrial |
| Especie del huésped | Rabbit |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?