missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mitochondria Antibody (113-1), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18101194 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18101194 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18101194 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234517V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mitochondria Monoclonal specifically detects Mitochondria in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mitochondria
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 113-1
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Semi-purified mitochondrial preparation
Peso molecular del antígeno 60 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody recognizes a 60kDa antigen associated with the mitochondria in human cells. It can be used to stain mitochondria in cell or tissue preparations and can be used as a mitochondrial marker in subcellular fractions. It produces a spaghetti-like pattern in normal and malignant cells. This antibody is an excellent marker for human cells in xenographic model research. It reacts specifically with human cells, including neurons and embryonic stem cells. Immunostaining pattern with anti-mitochondrial monoclonal antibody has been reported as a useful discriminatory adjunct in the complex differential diagnosis of granular renal cell tumors. Reportedly, this monoclonal antibody facilitates the classification of salivary tumors.
Especies diana Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.