Learn More
Schmidlin™ Mistral Evolution Nitrogen Generator
Descripción
- Increases efficiency and return on investment
- On-demand supply 24/7
- Flow rate at 8 barg (116 psig)
- LC/MS grade purity
- Integrated, low noise, oil-free compressors
- Proprietary carbon molecular sieve technology
- Complete 'plug and play' LC/MS solution
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 83.5 cm |
| Caudal | 40 L/min |
| Altura (métrico) | 68 cm |
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 35°C |
| Presión de salida | 8 bar |
| Anchura (imperial) | 19 in. |
| Anchura (métrico) | 48.5 cm |
| Conexiones | Outlet: 6 mm OD Compression or 1/4 in. |
| Requisitos eléctricos | 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
| Pureza del nitrógeno | >97 % |
| Mostrar más |