Learn More
Schmidlin™ Mistral Evolution Nitrogen Generator
Código de producto. 17718879
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Caudal:
10 L/min
25 L/min
40 L/min
Pureza del nitrógeno:
>97 %
>99,5 %
>99 %
Presión de salida:
3 bar
8 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Pureza del nitrógeno Presión de salida unitSize
17718879 10 L/min >99,5 % 3 bar cada uno
17728879 25 L/min >99 % 8 bar cada uno
17738879 40 L/min >97 % 8 bar cada uno
3 options
Código de producto. 17718879
Marca: Schmidlin™ DBEVO10EU
This generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increases efficiency and return on investment
  • On-demand supply 24/7
  • Flow rate at 8 barg (116 psig)
  • LC/MS grade purity
  • Integrated, low noise, oil-free compressors
  • Proprietary carbon molecular sieve technology
  • Complete 'plug and play' LC/MS solution
Especificaciones
Fondo (métrico) 83.5 cm
Caudal 10 L/min
Altura (métrico) 68 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 3 bar
Anchura (imperial) 19 in.
Anchura (métrico) 48.5 cm
Conexiones Outlet: 6 mm OD Compression or 1/4 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno >99,5 %
Vataje 1800 W