missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MIS/AMH Antibody (501), Novus Biologicals™

Código de producto. 18684557 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18684557 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18684557

Marca: Novus Biologicals NBP311760

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MIS/AMH Monoclonal antibody specifically detects MIS/AMH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MIS/AMH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 501
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen MIF, MIS, Muellerian hormone, muellerian-inhibiting factor, muellerian-inhibiting substance, Mullerian hormone, Mullerian inhibiting factor, Mullerian inhibiting substance
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human MIS/AMH (Accession#: NP_000470.2; Leu25-Arg560).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.