missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MIS/AMH Antibody (14), Novus Biologicals™

Código de producto. 18663487 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18663487 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18663487 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311761

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MIS/AMH Monoclonal antibody specifically detects MIS/AMH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MIS/AMH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 14
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen MIF, MIS, Muellerian hormone, muellerian-inhibiting factor, muellerian-inhibiting substance, Mullerian hormone, Mullerian inhibiting factor, Mullerian inhibiting substance
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human MIS/AMH (Accession#: NP_000470.2; Leu25-Arg560).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.