Learn More
Cytiva Sistema de electroforesis vertical miniVE
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
:
Sistema de electroforesis vertical MiniVE; 300V, 400mAmp; 600VAC
Descripción
Includes
Tres placas de vidrio rectangulares, tres placas con muescas, dos módulos de gel, tapa, cámara de tampón inferior, dos peines de 10 pocillos de 1 mm de grosor cada uno y juegos de espaciadores de 1 mm de grosor.
- Realiza dos separaciones de segunda dimensión utilizando tiras de IPG de 7 cm en 1,5 horas.
- Ejecuta dos mini-geles o cuatro mini-blots a la vez, usando 10 × casetes de gel de 10,5 cm para aumentar las distancias de separación
- Completa la transferencia semi-húmeda en 45 min con solo 300 ml de tampón
- Funde, extiende, y transfiere mini-geles en cuatro componentes aerodinámicos: módulo de gel, módulo de transferencia, cámara de tampón inferior y tapa de seguridad
- Modular
- La temperatura uniforme del gel se mantiene con la cámara de tampón inferior de tipo tanque
- El depósito lleno estabiliza la temperatura de modo que los carriles sean rectos y las bandas planas
- El módulo de transferencia acepta dos pilas de gel/membrana simultáneamente
- La cámara de tampón inferior está diseñada para albergar dos módulos de transferencia, lo que permite que se borren cuatro geles a la vez
- El módulo de gel es simultáneamente un soporte de montaje y la parte superior de una cámara de tampón con abrazaderas integradas
- Monta un sándwich de gel de placas y espaciadores, lo sujeta a la cámara de tampón superior, luego gira la junta de sellado y el gel fundido
- Después de la polimerización, suelte el sello inferior y coloque el conjunto en el tanque para que funcione
- Acepta casetes de gel de hasta 10 × 10,5 cm (An. × Al.), lo que aumenta la longitud de separación en más de un 30% sobre los geles de 10 × 8 cm convencionales
- Compatible con placas de vidrio, peines y espaciadores de las unidades verticales SE260 Mini
- Para los geles de gradiente, los coladores de mini-gel vertical pueden producir hasta cuatro geles idénticos a la vez.
- Fuente de alimentación EPS 301
- 300V, 400 mAmp
- 600VAC (electroforesis)
- Para transferencias más rápidas, utilice EPS 2A200
- Temperatura de funcionamiento: 5° a 75 °C
- Volumen del tanque: 1,7 l con un módulo en su lugar y 1,2 l con dos módulos en su lugar
Información de órdenes
Peso: 1,15kg (2,53 lb)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, CE 73/23/EEC (directiva LV) |
| Tipo | Sistema de electroforesis vertical |
| Incluye | 3 placas de vidrio rectangulares (10 x 10,5), 3 placas con muescas, 2 módulos de gel (8 x 9,5), tapa, cámara de tampón inferior, 2 peines de 1 mm de grosor con 10 pocillos y juegos de espaciadores de 1 mm de grosor |
| N.º de geles | De 1 a 2 |