Descripción
- Placa de vidrio con muescas
- Tamaño: 10 x 10,5cm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel vertical Mini |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Material | Vidrio |
| Longitud (métrico) | 10,5 cm |
| Anchura (métrico) | 10 cm |