Learn More
Merck Minicon CS15
Concentración de orina y líquido cefalorraquídeo para el enrequecimiento de analitos de proteínas (p. ej., proteínas de Bence-Jones en orina) El Minicon CS15 es un concentrador estático que no requiere accesorios.
Marca: Merck 9051
605.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Volumen de retención bajo
- Factor de concentración hasta 100x
- El absorbente extrae el disolvente y las sales a través del ultrafiltro, concentrando la muestra
Especificaciones
Transparente | |
Concentración de orina y líquido cefalorraquídeo para el enrequecimiento de analitos de proteínas (p. ej., proteínas de Bence-Jones en orina) | |
Minicon CS15 |
Minicon CS15 | |
50/paquete | |
2,5 ml |