Learn More
Cytiva Columnas MiniBeads™
Código de producto. 10217804 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna de intercambio de iones Mino Q
Columna de intercambio iónico Mini S
Volumen del lecho:
0,24 mL
0.24mL
0,8 mL
0.8mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Volumen del lecho unitSize
10217804 Columna de intercambio iónico Mini S 0,24 mL cada uno
10257754 Columna de intercambio de iones Mino Q 0.24mL cada uno
10370455 Columna de intercambio de iones Mino Q 0.8mL cada uno
10605395 Columna de intercambio iónico Mini S 0,8 mL cada uno
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10217804
Marca: Cytiva 17068701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Las columnas preempaquetadas MiniBeads™ están diseñadas para la purificación de alto rendimiento y. caracterización de biomoléculas mediante cromatografía de intercambio iónico
  • Gránulos pequeños y monodispersos para purificaciones de resolución extremadamente alta. Las gránulos no porosas contribuyen a una alta resolución pero proporcionan una capacidad menor que las MonoBeads
  • Aplicaciones analíticas y micro-preparativas con opción de aniones e intercambiadores de cationes
  • Alta estabilidad química y física
  • Excelente robustez y durabilidad
  • Columnas Tricorn de alto rendimiento (4,6/50 PE) preembaladas con MiniBeads
  • Columnas de PC diseñadas para la micropurificación
Los soportes de columna de precisión pueden ser necesarios para su uso en sistemas de cromatografía de alto rendimiento, como el diseño KTA. Para obtener unos resultados óptimos es importante comprobar la compatibilidad de la columna y las especificaciones del sistema.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico
Tipo de producto Columna de intercambio iónico Mini S
Volumen del lecho 0,24 mL
Diámetro interior (imperial) 0,12 in
Diámetro interior (métrico) 3.2 mm
Cantidad Each
Altura (imperial) 1,96 in
Altura (métrico) 50 mm
Caudal 0.1 to 1 mL/min.
Incluye MiniBeads
Material Vidrio
Tipo de ligando O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3
Presión máxima 100psi
Intervalo de pH De 3 a 11
Tamaño de partículas 3 μm
Tipo de soporte Partículas de poliestireno monodisperso/divinil benceno
Contenido y almacenamiento 4° to 30°C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Pulido final en microescala y separaciones analíticas de intercambio iónico