Learn More
Schmidlin™ Mini Whisper Nitrogen Generator
Código de producto. 17768889
Encompass_Preferred
Click to view available options
Caudal:
12 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17768889
Marca: Schmidlin™ DBMWN210
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Flow rate at 8 barg (116 psig)
  • Purity: LC/MS grade
  • Proprietary membrane technology
  • No noise, no moving parts and no electricity
  • Ideal for all LC/MS applications
Especificaciones
Fondo (métrico) 18 cm
Caudal 12 mL/min
Altura (métrico) 73.5 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 7 bar
Anchura (imperial) 13.7 in.
Anchura (métrico) 34.8 cm
Conexiones Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in.
Pureza del nitrógeno >99%
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.