Learn More
Fisherbrand™ Cabina de esterilización Mini UV con temporizador
Código de producto. 15582496 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Bandeja
No hay ninguna bandeja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
15582496 Bandeja cada uno
15572496 No hay ninguna bandeja cada uno
2 options
Código de producto. 15582496
Limita la contaminación de la reacción de PCR. La cabina de esterilización Mini UV Fisherbrand™ con temporizador proporciona una zona cómoda para preparar reacciones de PCR en un entorno sin ácidos nucleicos.
  • Las luces UV de las cabinas desnaturalizan los ácidos nucleicos en 5 a 30 minutos, lo que los convierte en inadecuados para la amplificación.
  • Incorpora funciones de seguridad para evitar la exposición del usuario a la luz UV.
  • Las luces UV se controlan por temporizador
  • Los interruptores de seguridad en las puertas de las cabinas apagan las luces UV cuando se abren.
  • Protege de las emisiones radiactivas beta
  • Especificaciones
    Tipo de iluminación 4 luces UV, 1 blanca
    Fondo (métrico) 350 mm
    Altura (métrico) 510 mm
    Incluye Bandeja
    Vataje 5 x 15 W
    Peso (métrico) 12 kg
    Anchura (métrico) 560 mm