Includes
50 tubos con 50 tapones de diálisis y 50 tapones estándar, más seis flotadores
- Especialmente adecuado para desalinizar muestras de proteínas antes del electroisoenfoque (IEF) y la electroforesis 2D
- Utiliza tubos de diálisis desechables con membrana de diálisis incorporada en los tapones
- El fondo del tubo cónico maximiza la recuperación de la muestra
- El proceso se completa en tan solo varias horas
- Elección de corte de peso molecular y tamaño del tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de minidiálisis |
| MWCO | 8 kD |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Contenido del kit | 50 tubos con tapón de diálisis, 50 tapones estándar y 6 flotadores |
| Cantidad | Cada uno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ofrece una solución simple a los problemas de manipulación de la diálisis de pequeño volumen, cada uno de los tubos de diálisis del kit tiene un tapón que incorpora un pequeño disco de membrana de diálisis |