missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Mineralocorticoid R/NR3C2 Antibody (NR3C2/4900) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30062850 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30062850 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30062850 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326968AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mineralocorticoid R/NR3C2 Monoclonal antibody specifically detects Mineralocorticoid R/NR3C2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mineralocorticoid R/NR3C2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NR3C2/4900
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ41052, MGC133092, mineralocorticoid receptor 1, mineralocorticoid receptor delta, MLRmineralocorticoid receptor, MRMCRaldosterone receptor, NR3C2VIT, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 2, nuclear receptor subfamily 3, group C, member 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa601-673) of human Mineralocorticoid R/NR3C2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4306
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.